Przejdź do
08582
Urea solution
suitable for microbiology, 40% in H2O
Synonim(y):
Carbamide, Carbonyldiamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 vials
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
294,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.06
UNSPSC Code:
41171614
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635724
eCl@ss:
32160701
294,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
according to ISO 6579-1:2017
Quality Segment
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
40% in H2O
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Proteus spp.
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
General description
Filter sterilized urea solution recommended for detection of urease activity.
Application
for detection and enumeration of coliform organisms from chlorinated water by membrane filter technique
Other Notes
(per vial, sufficient for 100 mL medium):
Urea 2.0 g, Distilled water 5.0 ml
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1406U488451457
Urea Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1406
Urea
Urea meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
U4884
Urea
description
suitable for microbiology, 40% in H2O
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
meets USP testing specifications
description
BioUltra, ~8 M in H2O
agency
according to ISO 6579-1:2017
agency
USP 1706698, traceable to Ph. Eur. U0600000
agency
meets USP testing specifications, USP/NF
agency
-
form
liquid
form
-
form
solid
form
-
suitability
Proteus spp.
suitability
-
suitability
-
suitability
-
application(s)
microbiology, clinical testing
environmental
food and beverages
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
advanced drug delivery
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urea solution
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)