Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2080,00 zł
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCC(=O)[C@@H]1[C@H]2CC3=C(COC(\C=C\C)=C3)C(=O)[C@]2(C)OC1=O
InChI
1S/C21H26O5/c1-4-6-7-9-17(22)18-16-11-13-10-14(8-5-2)25-12-15(13)19(23)21(16,3)26-20(18)24/h5,8,10,16,18H,4,6-7,9,11-12H2,1-3H3/b8-5+/t16-,18+,21-/m1/s1
InChI key
XXKNHBAFFJINCK-RVEJDSBJSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description - | description Chemicon®, from rabbit |
| form solid | form - | form - | form - |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| application(s) metabolomics | application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monascin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?