Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H26O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.43
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description phyproof® Reference Substance | description ≥97.0% (HPLC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade primary reference standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| agency USP | agency - | agency - | agency USP |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monascin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?