Przejdź do
53134
Streptavidin−Gold from Streptomyces avidinii
20 nm particle size
Synonim(y):
Streptavidin Gold conjugate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32160703
1640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
particle size
20 nm
absorption
≤3.0 at 520 nm
storage temp.
2-8°C
Application
For detection of biotinylated compounds.
Physical form
Material in 50 mM phosphate buffer pH 7.4 with 10% Glycerol,0.1% BSA and 0.01% Sodium Azide
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07211S9059S0677
description
20 nm particle size
description
40 nm particle size
description
~10 nm nominal (colloidal gold), buffered aqueous glycerol solution
description
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
buffered aqueous glycerol solution
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
particle size
20 nm
particle size
40 nm
particle size
-
particle size
-
absorption
≤3.0 at 520 nm
absorption
-
absorption
-
absorption
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What conjugation method is used to make this product?
    1 answer
    1. The conjugation method is considered proprietary and cannot be disclosed.