Przejdź do
53180
Hexyl β-D-glucopyranoside
≥98.0% (TLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1670,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H24O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.32
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
83239
1670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
solid
optical activity
[α]/D −36 to −31°° in H2O
mol wt
264.32 g/mol
technique(s)
RNA extraction: suitable, hybridization: suitable, tissue culture: suitable
CMC
250 mM
SMILES string
CCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H24O6/c1-2-3-4-5-6-17-12-11(16)10(15)9(14)8(7-13)18-12/h8-16H,2-7H2,1H3/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
InChI key
JVAZJLFFSJARQM-RMPHRYRLSA-N
Other Notes
Non-ionic detergent used for solubilizing membrane proteins
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
O8001N7507D5394
description
≥98.0% (TLC)
description
≥98% (GC)
description
≥97.0% (GC)
description
≥98% (GC)
technique(s)
RNA extraction: suitable, hybridization: suitable, tissue culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥98% (GC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
CMC
250 mM
CMC
20-25 mM (20-25°C)
CMC
6.5
CMC
2.2
mol wt
264.32 g/mol
mol wt
micellar avg mol wt 25,000
mol wt
306.40 g/mol
mol wt
320.42 g/mol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)