Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1170,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in acetonitrile (with 0.1% acetic acid)
UV absorption
λ: 454-460 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O.Nc1ccc2C=C3C=CC(=N)C=C3N(CCCC(=O)ON4C(=O)CCC4=O)c2c1
InChI
1S/C21H20N4O4.ClHO4/c22-15-5-3-13-10-14-4-6-16(23)12-18(14)24(17(13)11-15)9-1-2-21(28)29-25-19(26)7-8-20(25)27;2-1(3,4)5/h3-6,10-12,22H,1-2,7-9,23H2;(H,2,3,4,5)
InChI key
NROCSLJOXCQUHR-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC) | description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC) | description BioReagent, suitable for fluorescence | description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC) |
| suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| product line BioReagent | product line BioReagent | product line BioReagent | product line BioReagent |
| assay ≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling) | assay ≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling) | assay ≥90.0% (HPLC), ≥90.0% (degree of coupling) | assay ≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling) |
| UV absorption λ: 454-460 nm Amax | UV absorption λ: 496-502 nm Amax | UV absorption λ: 553.0-559.0 nm Amax | UV absorption λ: 422-428 nm Amax |
| manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH | manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH | manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH | manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?