Przejdź do
54457
HEPES
≥99.5% (titration), powder, for molecular biology, BioUltra
Synonim(y):
4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
286,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H18N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.30
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
230-907-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
883043
eCl@ss:
32129211
286,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
HEPES, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (T)
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (T)
form
powder
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.5% loss on drying, 110 °C
pH
5.0-6.5 (25 °C, 1 M in H2O)
useful pH range
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.045, λ: 280 nm Amax: 0.035
SMILES string
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
General description
HEPES has been described as one of the best all-purpose buffers available for biological research. At biological pH, the molecule is zwitterionic, and is effective as a buffer at pH 6.8 to 8.2. HEPES has been used in a wide variety of applications, including tissue culture. It is commonly used to buffer cell culture media in air. HEPES finds its usage in in vitro experiments on Mg.
Application
HEPES has been used as a component of:
  • DMEM (Dulbecco′s modified Eagle′s medium) used for the cultivation of CHO-GPR40?cells
  • RNA buffer (for gel-filtration chromatography) and transcription buffer (for transcription reaction)
  • Recapture solution to re-capture RNA exosomes from the glycerol gradient
  • ExoI and ExoII extraction solution as well as light and heavy gradient solution for gradient centrifugation
  • 2X HBS buffer that is used in transfection process for the production of recombinant lentivectors
Other Notes
3′-Terminal labeling of RNA with T4 RNA ligase; Isolation and analysis of nuclear RNA - component of reaction buffer, prehybridization buffer, hybridization buffer.
Easily compare specifications for HEPES products with the HEPES specification table.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RDD002PHR1428H4034
HEPES Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1428
HEPES
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (T)
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.5%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
BioPerformance Certified, ≥99.5% (titration), suitable for cell culture
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99.5%
assay
-
assay
≥99.5% (titration)
grade
Molecular Biology
grade
anhydrous
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
BioPerformance Certified
product line
BioUltra
product line
Redi-Dri™
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
400
form
powder
form
crystalline powder
form
-
form
crystalline powder
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HEPES
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?