Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11O4P · xNH3
Masa cząsteczkowa:
166.11 (free acid basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Assay:
≥93.0% (TLC)
3440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥93.0% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.C\C(C)=C\COP(O)(O)=O
InChI
1S/C5H11O4P.H3N/c1-5(2)3-4-9-10(6,7)8;/h3H,4H2,1-2H3,(H2,6,7,8);1H3
InChI key
FLEGYDAACQHRAY-UHFFFAOYSA-N
Application
Gamma, gamma-dimethylallyl phosphate may be useful in studies of the archaeal isopentenyl phosphate kinases.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥93.0% (TLC) | description ≥93.0% (TLC) | description analytical standard | description 1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3)), ≥90% (TLC) |
| assay ≥93.0% (TLC) | assay ≥93.0% (TLC) | assay ≥95.0% (TLC) | assay ≥90% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?