Przejdź do
55627
7-Hydroxy-4-methyl-2(1H)-quinolone
suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
2,7-Dihydroxy-4-methylquinoline, 7-Hydroxy-4-methylcarbostyryl
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.18
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1528280
assay
≥97.0% (HPLC)
form
solid
mp
≥250 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, alcohols: soluble
fluorescence
λex 321 nm; λem 357 nm (pH 5.0), λex 351 nm; λem 428 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
Cc1cc(O)nc2cc(O)ccc12
InChI
1S/C10H9NO2/c1-6-4-10(13)11-9-5-7(12)2-3-8(6)9/h2-5,12H,1H3,(H,11,13)
InChI key
MYEVEFULPUKTSZ-UHFFFAOYSA-N
Application
7-Hydroxy-4-methyl-2(1H)-quinolone may be used as a reference material in the study and analysis of quinolone derivatives in research areas such as carcinogenicity and quinolone metabolism.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)