Przejdź do
55865
Digoxigenin NHS-ester
≥80% (HPLC)
Synonim(y):
ε-(Digoxigenin-3-0-acetamido)caproic acid N-hydroxysuccinimide ester, DIG NHS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H50N2O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
658.78
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Assay:
≥80% (HPLC)
Form:
solid
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥80% (HPLC)
form
solid
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(C[C@@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@]34O)C5=CC(=O)OC5)[C@@]1(C)CC[C@@H](C2)OCC(=O)NCCCCCC(=O)ON6C(=O)CCC6=O
InChI
1S/C35H50N2O10/c1-33-13-11-23(45-20-28(39)36-15-5-3-4-6-31(42)47-37-29(40)9-10-30(37)41)17-22(33)7-8-25-26(33)18-27(38)34(2)24(12-14-35(25,34)44)21-16-32(43)46-19-21/h16,22-27,38,44H,3-15,17-20H2,1-2H3,(H,36,39)/t22-,23+,24-,25-,26+,27-,33+,34+,35+/m1/s1
InChI key
KHNDABJZSPPYLE-FUGFVFQCSA-N
Application
Digoxigenin NHS-ester has been used in the preparation of streptavidin-digoxigenin conjugate and digoxin-recombinant Ara h1 (peanut component) conjugate for enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) analysis.
Biochem/physiol Actions
Digoxigenin NHS-ester is an activated ester that reacts with amino groups under mild conditions, attaching the digoxigenin moiety to proteins or 5′-amino substituted oligonucleotides Digoxigenin labeling is used to immuno-tag molecules for detection using anti-digoxigenin antibodies with high affinities and specificity.
Digoxigenin, an aglycon, is a pharmacologically active plant toxin. It is less potent than digoxin. It is used in lower doses to treat heart conditions. Digoxigenin is usually conjugated to another payload which reduces its remaining activity or accessibility to tissues. Since digoxigenin is permanently bound and entirely covered by the capture modules, it cannot be used as an active entity.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)