Product H5534 is tested and recommended for cell culture applications. Product 56250 has not been tested for the suitability of cell culture and would need to be validated by the end-user.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 246,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
246,00 zł
Nazwa produktu
trans-4-Hydroxy-L-proline, BioXtra, ≥99.0% (NT)
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
form
solid
optical activity
[α]20/D −76.0±1.5°, c = 5% in H2O
impurities
≤0.3% foreign amino acids
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.1% loss on drying, 110 °C
color
colorless to white
mp
273 °C (dec.) (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤100 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
O[C@H]1CN[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1
InChI key
PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioXtra, ≥99.0% (NT) | description analytical standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.5% |
| form solid | form - | form - | form crystalline |
| assay ≥99.0% (NT) | assay ≥99% (TLC) | assay - | assay ≥98.5% |
| product line BioXtra | product line - | product line - | product line BioReagent |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| color colorless to white | color white | color - | color colorless |
| cation traces Cu: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤100 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans-4-Hydroxy-L-proline
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
we need to use this component for cell culture. Is 56250 suitable (BioXtra, ≥99.0% (NT)) or we need to order the H5534 (BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.5%)