Przejdź do
56748
Imidazole
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
Synonim(y):
1,3-Diaza-2,4-cyclopentadiene, Glyoxaline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2760,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9620,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C3H4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.08
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39161001
UNSPSC Code:
12352005
EC Number:
206-019-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
103853
2760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (GC)
form
flakes, powder or crystals
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected, ≤0.2% water
ign. residue (900 °C)
≤0.05%
pH
9.5-11.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
SMILES string
c1c[nH]cn1
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.10, λ: 280 nm Amax: 0.10
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI key
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Application
Excellent for buffers in the range of pH 6.2-7.8
Imidazole can be used to prepare buffers in the pH range of 6.2-7.8 at 25°C. It is recommended as a component of a buffer for assay of horseradish peroxidase and as chelator for the binding of various divalent cations. Imidazole can be used for the elution of histidine containing proteins from divalent cation resins (Sigma P6611, HisSelect.-HC Nickel affinity gel) and can also be used in reverse staining of SDS-PAGE gels for detection of proteins.
Other Notes
Review: As RNase model
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
792527I2021336500
Imidazole United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1336500
Imidazole
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99%
description
ReagentPlus®, 99%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99%
assay
99%
assay
-
grade
Molecular Biology
grade
anhydrous, ACS reagent
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
product line
BioUltra
product line
Redi-Dri™
product line
ReagentPlus®
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder or crystals, flakes
form
solid
form
crystalline
form
-
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Imidazole
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
293.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
145 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)