Przejdź do
56783
Crystallization Kit for Proteins for Automatic Screening
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
2-8°C
General description
The Automated Screening Kit contains 96 components of 1 mL each in a 8 x 12 deep-well plate. This kit covers most of the solutions contained in the Crystallization Basic Kit (Cat. No. 82009) and Crystallization Extention Kit (Cat. No. 70437).
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Kidney, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
66.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
19 °C - closed cup
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)