Przejdź do
56901
Geranyl monophosphate lithium salt
≥95.0% (TLC)
Synonim(y):
(E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol dihydrogen phosphate lithium salt, (E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl phosphate lithium salt, Geranyl phosphate lithium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H19O4P · xLi+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.23 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
Beilstein/REAXYS Number:
1911590
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥95.0% (TLC)
3550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C10H19O3P/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-13-14(11)12/h5,7,14H,4,6,8H2,1-3H3,(H,11,12)/p-1
InChI key
KMVHUYNPESFWSO-UHFFFAOYSA-M
Application
Geranyl monophosphate (GP) may be used to study the kinetics and substrate specificity of modified/mutated isopentenyl phosphate kinases. Such studies may lead to engineered IPK mutants capable of facilitating the chemoenzymatic synthesis of longer chain isoprenoid diphosphates from monophosphate precursors.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7653219533700306P
description
≥95.0% (TLC)
description
≥95.0% (TLC)
description
analytical standard
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)