Przejdź do
57510
Inosine 5′-monophosphate disodium salt hydrate
≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
5′-IMP-Na2, 5′-Inosinic acid disodium salt hydrate, I-5′-P, IMP, Inosinic Acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
312,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11N4O8PNa2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.17 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Form:
powder or crystals
312,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D −32±2°, c = 1% in H2O
impurities
~25% water
SMILES string
[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H13N4O8P.2Na.H2O/c15-6-4(1-21-23(18,19)20)22-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17;;;/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,11,12,17)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
KQCIGEIXDXQSGM-MSQVLRTGSA-L
Application
Inosine-5′-monophosphate (5′-IMP) may be used as a substrate to study the activity, specificity and kinetics of inosine 5′-monophosphate dehydrogenase (IMPDH) EC 1.1.1.205, the rate limiting enzyme for the formation of GMP and the guanine nucleotide pool.
Biochem/physiol Actions
Inosine monophosphate, or inosinic acid, is the ribonucleotide of hypoxanthine and the first nucleotide formed during purine synthesis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I4625PHR14751222002
description
≥99.0% (HPLC)
description
from yeast, Grade III, ≥98% (HPLC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder or crystals
form
powder
form
-
form
-
impurities
~25% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
optical activity
[α]20/D −32±2°, c = 1% in H2O
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Still not finding the right product?
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)