Przejdź do
57620
Inulinase from Aspergillus niger
lyophilized, powder, brown-gray, ~25 U/mg
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1280,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-802-3
MDL number:
Numer WE:
eCl@ss:
32150313
Specific activity:
~25 U/mg
Biological source:
Aspergillus niger
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Aspergillus niger
Quality Segment
form
powder
quality
lyophilized
specific activity
~25 U/mg
color
brown-gray
storage temp.
2-8°C
General description
Inulinases are classified as exoinulinases and endoinulinases.
Application
Inulinase from Aspergillus niger has been used as a glycoside hydrolase (GH) to study its potential to disperse bacteria (P. aeruginosa and S. aureus) from microbial biofilms using a polymicrobial well-plate model.
Biochem/physiol Actions
Inulinase hydrolyses inulin to produce oligosaccharides and liberate fructose. It also splits the terminal fructose units into sucrose and raffinose.
Inulinase is used in high-fructose syrup, which has therapeutic applications. Inulinase is reported to have high activity toward sucrose.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which releases 1 μmol of reducing sugar (measured as fructose) per minute at pH 4.1 and 37°C from inulin
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
49291
description
lyophilized, powder, brown-gray, ~25 U/mg
description
powder, ≥750 U/g
specific activity
~25 U/mg
specific activity
≥750 U/g
biological source
Aspergillus niger
biological source
-
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
brown-gray
color
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)