Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 980,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3080,00 zł 2310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
980,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
2.55 (vs air)
vapor pressure
8 mmHg ( 20 °C), 8.8 mmHg ( 0 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
801 °F
expl. lim.
10.6 %
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected, ≤0.001% peroxides (as H2O2), ≤0.005% free acid (as C3H7CHO), ≤0.01% aldehyde (as C3H7CHO), ≤0.01% ketone (as CH3COCH3), ≤0.1% water
evapn. residue
≤0.001%
refractive index
n20/D 1.396
bp
108 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
density
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CO
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤1.0 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.10, λ: 280 nm Amax: 0.06
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (GC) | description suitable for HPLC, 99.5% | description analytical standard, ≥99.5% | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| technique(s) GC/GC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| assay ≥99.5% (GC) | assay 99.5% | assay ≥99.5% | assay - |
| grade Molecular Biology | grade HPLC grade | grade analytical standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| density 0.803 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.803 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.803 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.803 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methyl-1-propanol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
82.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
28 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?