Przejdź do
58879
L-Isoleucine
≥99.5% (TLC), BioUltra
Synonim(y):
(2S,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
282,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5CH(CH3)CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-798-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721792
282,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Isoleucine, BioUltra, ≥99.5% (NT)
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (NT), ≥99.5% (TLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +41.0±1°, c = 5% in 6 M HCl
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.5% foreign amino acids
ign. residue
0.05%
loss
0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
color
white
mp
288 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤100 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in 1 M HCl
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.07, λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
InChI key
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Application
  • Enhanced protein-metabolite correlation analysis: To investigate the association between Staphylococcus aureus mastitis and metabolic immune pathways.: This article discusses the metabolic pathways associated with bacterial infections in livestock, potentially useful for chemists studying metabolic pathways and their linkage to immune responses (Chen et al., 2024).
  • Probing pharmaceutically important amino acids L-isoleucine and L-tyrosine Solubilities: Unraveling the solvation thermodynamics in diverse mixed solvent systems.: This study explores the solubility and solvation thermodynamics of l-isoleucine, providing critical data for chemists working with pharmaceutical formulations and solubility studies (Chakraborty et al., 2024).
Other Notes
Growth requirement of various microorganisms
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
13495024160I0460000
L-Isoleucine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1349502
L-Isoleucine
Isoleucine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
I0460000
Isoleucine
description
BioUltra, ≥99.5% (NT)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
An essential branched chain amino acid.
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder or crystals
form
-
form
crystals, crystalline solid
form
-
assay
≥99.5% (NT), ≥99.5% (TLC)
assay
-
assay
≥99% (TLC)
assay
-
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
-
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, NH4+: ≤100 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.5% foreign amino acids
impurities
-
impurities
-
impurities
-
color
white
color
-
color
white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Isoleucine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)