Przejdź do
I7403
L-Isoleucine
98.5-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
Synonim(y):
(2S,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
191,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
715,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2390,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
13 230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5CH(CH3)CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-798-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721792
191,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Isoleucine, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
biological source
non-animal source
Quality Segment
agency
USP/NF, meets EP testing specifications, meets JP testing specifications, meets USP testing specifications
product line
BioXtra
assay
98.5-101.0%
form
powder
quality
meets EP, JP, USP testing specifications
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white
mp
288 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL
application(s)
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
InChI key
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Application
L-Isoleucine has been used as a supplement of maintenance media consisting of DMEM/F-12 for the culture of primary hepatocytes. It has also been used as a supplement for serial culture of adult murine keratinocytes.
Biochem/physiol Actions
L-Isoleucine is an essential amino acid that is synthesized from threonine. It is a branched-chain hydrophobic amino acid. L-isoleucine is an isomer of L-leucine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W52760256241I2752
description
from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
description
99%, FCC, FG
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
reagent grade, ≥98% (HPLC)
form
powder
form
crystalline powder
form
-
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
assay
98.5-101.0%
assay
99%
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
product line
BioXtra
product line
-
product line
TraceCERT®
product line
-
color
white
color
-
color
white
color
white
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Isoleucine
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?