Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 352,00 zł |
Informacje o tej pozycji
352,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
For research or for further manufacturing use
Quality Segment
sterility
sterile; sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Prepared with 166.5 g/L of lactalbumin enzymatic hydrolysate (LAH) in cell culture grade water. LAH is specifically formulated for use with insect cell culture media.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description liquid, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture | description a mixture of soluble peptides and amino acids | description suitable for microbiology | description powder, BioReagent, suitable for cell culture |
| form liquid | form powder | form powder | form powder |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cell culture | insect: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| sterility sterile; sterile-filtered | sterility non-sterile | sterility - | sterility - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?