Przejdź do
59222C
Sodium chloride solution
5 M
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
180,00 zł
1000 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
308,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.44
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
MDL number:
180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
292.2 g/L sodium chloride, for research or for further manufacturing use
sterility
sterile; sterile-filtered
form
liquid
concentration
5 M
shipped in
ambient
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium chloride solution has been used as a component of 10× binding buffer for glutamate carboxypeptidase II (NAALADase) assay.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S0817S6546S5150
description
5 M
description
0.85%
description
5 M
description
5 M in H2O, BioReagent, Molecular Biology, suitable for cell culture
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
description
292.2 g/L sodium chloride, for research or for further manufacturing use
description
-
description
-
description
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
concentration
5 M
concentration
0.83-0.86% NaCl, 0.85%
concentration
5 M
concentration
5 M in H2O
sterility
sterile; sterile-filtered
sterility
-
sterility
0.2 μm filtered
sterility
0.2 μm filtered
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium chloride solution
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)