Przejdź do
60108
Potassium carbonate
BioUltra, anhydrous, ≥99.0% (T)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
669,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
K2CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.21
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-529-3
Beilstein/REAXYS Number:
4267587
MDL number:
Assay:
≥99.0% (T)
Form:
powder or crystals
Grade:
biotech. grade
669,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
biotech. grade
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (T)
form
powder or crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.001% total nitrogen (N)
pH
11.0-13.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
891 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤20 mg/kg, silicate (as SiO2): ≤30 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
cation traces
Mn: ≤5 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.03, λ: 280 nm Amax: 0.02
SMILES string
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Application
Potassium carbonate is used to develop and study methods of nucleic acid, DNA, amino acid and peptide intercalation into structures such as into Mg-Al layered double hydroxide (hydrotalcite) capsules.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1548167590681791776
description
BioUltra, anhydrous, ≥99.0% (T)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
powder, 99.99% trace metals basis
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99%
grade
biotech. grade
grade
pharmaceutical primary standard
grade
anhydrous
grade
ACS reagent, anhydrous
assay
≥99.0% (T)
assay
-
assay
99.99% trace metals basis
assay
≥99%
form
powder or crystals
form
-
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
ethanol: insoluble(lit.)
solubility
-
pH
11.0-13.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
-
pH
-
pH
11-13 (25 °C, 138 g/L)
cation traces
Cu: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
Fe: ≤5 ppm, Mg: ≤0.002%, Ca: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm, Na: ≤0.02%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium carbonate
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)