Przejdź do
60188
Potassium dichromate
BioUltra, ≥99.5% (RT)
Synonim(y):
Potassium bichromate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
K2Cr2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.18
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-906-6
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (RT)
impurities
insoluble matter, passes filter test
loss
≤0.05% loss on drying, 110 °C
pH
3.5-5.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
398 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, orange
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤10 mg/kg, Co: ≤20 mg/kg, Cu: ≤10 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤20 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Sr: ≤50 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
absorption
no transmittance (UV) in H2O at 0.1 M
SMILES string
[K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
InChI key
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Application
Potassium bichromate may be used to induce acute renal failure (ARF) that mimics occupational hazards. It may be used to study the mechanism and affects of chromium induced renal failure and rescue methodologies.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium dichromate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Narządy docelowe
Cardio-vascular system, Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7778-50-9
CAS No.
7778-50-9
CAS No.
7778-50-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)