Przejdź do
60714
Ketodeoxynonulosonic acid
≥99.0% (TLC)
Synonim(y):
3-Deoxy-D-glycero-D-galactononulopyranosonic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
597,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H16O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.22
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5439887
597,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
color
colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@](O)(C[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C9H16O9/c10-2-4(12)6(14)7-5(13)3(11)1-9(17,18-7)8(15)16/h3-7,10-14,17H,1-2H2,(H,15,16)/t3-,4+,5+,6+,7+,9+/m0/s1
InChI key
CLRLHXKNIYJWAW-LSRLBZCKSA-N
Application
Ketodeoxynonulosonic acid (KDN) is a monosaccharide of some O-linked glycan structures used as a substrate to identify, differentiate and characterize 3-deoxy-D-glycero-D-galacto-2-nonulosonic acid hydrolase(s) (KDNase) and KDN-sialidase(s):
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7576288635A2142
description
≥99.0% (TLC)
description
≥75% (TLC)
description
≥98.0% (HPLC)
description
≥95% (TLC)
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥75% (TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
color
colorless
color
off-white to yellow-orange
color
white to off-white
color
white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)