Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 447,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
447,00 zł
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
impurities
≤9% water (Karl Fischer)
color
white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
cation traces
Na: 10.0-14.0% (Dry basis), P: 8.0-9.6% (dry basis)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].CC(=O)NC1C(O)C(O)C(CO)OC1OP(O)(O)=O
InChI
1S/C8H16NO9P.Na.H/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)17-8(5)18-19(14,15)16;;/h4-8,10,12-13H,2H2,1H3,(H,9,11)(H2,14,15,16);;
InChI key
VFEAQNOAPUQCLS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (TLC) | description ≥98% (TLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥99% (HPLC) |
| assay ≥95% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear to cloudy, colorless to faintly yellow | solubility H2O: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy (colorless to faint yellow solution) |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| impurities ≤9% water (Karl Fischer) | impurities <10% water (Karl Fischer) | impurities - | impurities - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?