Przejdź do
61941
Ethylene glycol 5 M solution
Synonim(y):
Ethylene glycol solution, Additive Screening Solution 01/Kit-No 78374
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
329,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
62.07
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
329,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
density
1.04 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Ethylene glycol is a low toxicity molecule and is used for embryo cryopreservation in many domestic animals.
Ethylene glycol 5M solution is an additive screening solution of Additive Screening Kit. Additive Screen kit is designed to allow rapid and convenient evaluation of additives and their ability to influence the crystallization of the sample. The Additive Kit provides a tool for refining crystallization conditions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
721972293237PHR1046
description
-
description
suitable for NMR (reference standard), 80% in DMSO-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
description
spectrophotometric grade, ≥99%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
density
1.04 g/mL at 20 °C
density
-
density
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Kidney
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)