Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 922,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-619-9
Numer WE:
MDL number:
Specific activity:
~50 U/mg
922,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
Quality Segment
quality
lyophilized
specific activity
~50 U/mg
color
white
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChI key
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Lipases catalyze the hydrolysis of triacylglycerols into glycerol and free fatty acids. Aspergillus oryzae lipase might be used in the production of biodiesel from waste cooking oil. It is used in the acetylation of cellulose and ochratoxin A degradation, and asymmetric organic synthesis. Lipase from Aspergillus oryzae is an industrial enzyme that has various uses in food, detergent, and pharmaceutical industries. It is useful in immobilization studies for 1,3-dioleoyl-2-palmitoylglycerol (OPO) synthesis.
Lipases are used industrially for the resolution of chiral compounds and the transesterification production of biodiesel.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol oleic acid per minute at pH 8.0 and 40°C (triolein, Cat. No. 62314 as substrate)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized, powder, white, ~50 U/mg | description ≥20,000 U/g | description solution, ≥100,000 U/g, white, beige | description powder (fine), ~200 U/g |
| specific activity ~50 U/mg | specific activity ≥20,000 U/g | specific activity ≥100,000 U/g | specific activity ~200 U/g |
| form powder | form lyophilized | form solution | form powder (fine) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| color white | color - | color beige, white | color - |
| quality lyophilized | quality - | quality - | quality - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lipase from Aspergillus oryzae
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?