Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1150,00 zł
biological source
fungus (Candida rugosa)
Quality Segment
form
lyophilized solid, powder (fine)
quality
lyophilized
specific activity
15-25 U/mg
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChI key
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
General description
Lipase is a part of the alpha/beta-hydrolase fold superfamily of enzymes and is expressed in multiple tissues, including the liver, adipocytes, small intestine, and endothelial surface.
Application
- for the resolution of chiral compounds and the transesterification production of biodiesel.
- for studying the immobilization of different lipase enzymes on graphene oxide support for high-efficiency biocatalysis.
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized, powder (fine), 15-25 U/mg | description lyophilized powder, ≥40,000 units/mg protein | description Type VII, ≥700 unit/mg solid | description powder, yellow-brown, ≥2 U/mg |
| biological source fungus (Candida rugosa) | biological source fungus (Candida rugosa) | biological source (from Candida rugosa) | biological source (from Candida rugosa) |
| specific activity 15-25 U/mg | specific activity ≥40,000 units/mg protein | specific activity ≥700 unit/mg solid | specific activity ≥2 U/mg |
| form lyophilized solid, powder (fine) | form lyophilized powder | form lyophilized | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| quality lyophilized | quality - | quality - | quality - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lipase from Candida rugosa
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?