Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 439,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
439,00 zł
biological source
bacterial (Pseudomonas cepacia)
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥30 U/mg
storage condition
(Tightly closed. Dry)
technique(s)
cell based assay: suitable
color
light beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, hazy, faintly yellow
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChI key
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
General description
Application
Lipase from Pseudomonas cepacian has been used to:
- catalyze the degradation of polycaprolactone scaffold
- catalyze the hydrolysis of Morita-Baylis-Hillman acetates during enzymatic kinetic resolution of racemic Morita-Baylis-Hillman adducts
- as a standard for the generation of a calibration curve to determine the activity of lipase produced by microorganisms isolated from sludge derived from an urban wastewater treatment plant for ethanol production.
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description powder, light beige, ≥30 U/mg | description lyophilized powder, ≥40,000 units/mg protein | description Type VII, ≥700 unit/mg solid |
| specific activity ≥30 U/mg | specific activity ≥40,000 units/mg protein | specific activity ≥700 unit/mg solid |
| biological source bacterial (Pseudomonas cepacia) | biological source fungus (Candida rugosa) | biological source (from Candida rugosa) |
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) - | technique(s) cell based assay: suitable |
| form powder | form lyophilized powder | form lyophilized |
| solubility H2O: 2 mg/mL, hazy, faintly yellow | solubility - | solubility water: slightly soluble |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?