Przejdź do
62310
Lipase from Rhizopus niveus
powder (fine), ≥1.5 U/mg
Synonim(y):
Triacylglycerol acylhydrolase, Triacylglycerol lipase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
284,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.26
EC Number:
232-619-9
Numer WE:
MDL number:
Specific activity:
≥1.5 U/mg
Biological source:
fungus (Rhizopus niveus)
284,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
fungus (Rhizopus niveus)
Quality Segment
form
powder (fine)
specific activity
≥1.5 U/mg
mol wt
Mr ~83000
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChI key
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
General description
Lipases hydrolyze ester bonds of triacylglycerols and in some conditions, catalyze the synthesis of ester bonds by transesterification. Lipase from Rhizopus niveus exists as a single polypeptide chain with a molecular mass of about 30-34kDa.
Application
Lipase from Rhizopus niveus has been used to determine the positional distribution of fatty acids within triacylglycerol by hydrolysis of the acyl ester linkage at C-1 and C-3. It has also been used to induce intragastric lipolysis and study its effects on felodipine (a medication) release from a hydrophilic, extended release tablet.
Biochem/physiol Actions
Lipase from Rhizopus niveus is specifically used to produce cocoa butter substitutes.
Tri-, di-, and monoglycerides are hydrolyzed (in decreasing order of rate).
Other Notes
Substrate specificity: preferentially hydrolyzes the 1- and 3-positions(middle to long fatty acids); optimum pH 5.0-7.0; optimum temperature 30-45°C; Selective enzymatic removal of protecting functions (C-terminal COOH function)
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol fatty acid from a triglyceride per minute at pH 7.7 and 40°C (olive oil as substrate)]; 300 U as described above are equivalent to ~1 U using triolein, Cat. No. 62314, at pH 8.0 and 40°C as substrate.
Note: When triacetin is used as substrate, the pH is 7.4. Incubation time: 60 minutes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
623058061262301
description
powder (fine), ≥1.5 U/mg
description
powder (fine), ~10 U/mg
description
powder, light brown, ≥30 U/mg
description
powder (fine), ~200 U/g
specific activity
≥1.5 U/mg
specific activity
~10 U/mg
specific activity
≥30 U/mg
specific activity
~200 U/g
biological source
fungus (Rhizopus niveus)
biological source
-
biological source
fungus (Rhizopus oryzae)
biological source
Aspergillus niger
form
powder (fine)
form
powder (fine)
form
powder
form
powder (fine)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
Mr ~83000
mol wt
Mr ~43000
mol wt
-
mol wt
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)