Przejdź do
62327
Lipase basic kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2380,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-619-9
NACRES:
NA.54
2380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
2-8°C
Quality Segment
Other Notes
Composition:
62301 Lipase from Aspergillus niger, 100 mg
62288 Lipase B Candida antarctica, recombinant from Aspergillus oryzae, 50 mg
62316 Lipase from Candida rugosa, 1000 mg
62298 Lipase from Mucor miehei, 100 mg
62309 Lipase from Pseudomonas cepacia, 100 mg
89601 Lipase from Pseudomonas fluorescens, 200 mg
62305 Lipase from Rhizopus arrhizus, 1000 mg
62310 Lipase from Rhizopus niveus, 1000 mg
L3126 Lipase from porcine pancreas, 1000 mg
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
622876228862305
description
-
description
powder, beige, ~2 U/mg
description
powder, beige, ~9 U/mg
description
powder (fine), ~10 U/mg
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)