Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 193,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 567,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
193,00 zł
grade
reagent grade
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (T)
form
solid
sustainability
Sustainability features
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
~12 (25 °C, 1 M in H2O)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Al: ≤20 mg/kg, As: ≤0.2 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 280 nm Amax: 0.02
SMILES string
[Li+].O.[OH-]
InChI
1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1
InChI key
GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioUltra, ≥99.0% (T) | description BioXtra, 98.5-101.5% (titration) | description BioXtra, 98.5-101.5% (titration) | description ACS reagent, ≥98.0% |
| form solid | form - | form - | form powder, crystals or granules |
| assay ≥99.0% (T) | assay 98.5-101.5% (titration) | assay 98.5-101.5% (titration) | assay ≥98.0% |
| solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 1 M, clear to slightly hazy, colorless | solubility H2O: 1 M, clear to slightly hazy, colorless | solubility water: soluble 216 g/L at 20 °C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade reagent grade | grade BioPerformance Certified | grade BioPerformance Certified | grade ACS reagent |
| impurities insoluble matter, passes filter test | impurities ≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter | impurities ≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter | impurities - |
| form solid | form - | form - | form powder, crystals or granules |
| assay ≥99.0% (T) | assay 98.5-101.5% (titration) | assay 98.5-101.5% (titration) | assay ≥98.0% |
| solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 1 M, clear to slightly hazy, colorless | solubility H2O: 1 M, clear to slightly hazy, colorless | solubility water: soluble 216 g/L at 20 °C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade reagent grade | grade BioPerformance Certified | grade BioPerformance Certified | grade ACS reagent |
| impurities insoluble matter, passes filter test | impurities ≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter | impurities ≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium hydroxide monohydrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?