Przejdź do
63535
Manganese(II) chloride tetrahydrate
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (KT)
Synonim(y):
Manganese chloride tetrahydrate, Manganese dichloride tetrahydrate, MnCl2.4H2O
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
317,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
863,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
MnCl2 · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.91
EC Number:
231-869-6
MDL number:
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥99.0% (KT)
Grade:
Molecular Biology
Solubility:
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
317,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (KT)
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
4-6 (25 °C, 0.5 M in H2O)
mp
58 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.01, λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES string
Cl[Mn]Cl.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI key
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Other Notes
In the tailing of DNA - MnCl2 buffer recommended for dC and dG tailing; In reverse transcription of RNA with thermostable DNA polymerase
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Narządy docelowe
Brain
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)