Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 856,00 zł |
Informacje o tej pozycji
856,00 zł
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
form
solid
optical activity
[α]20/D +13.8±0.5°, 24 hr, c = 10% in H2O
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
color
white
mp
133-140 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤200 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤20 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.1, λ: 280 nm Amax: 0.1
SMILES string
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
room temp
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-QTVWNMPRSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioUltra, ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC) | description ≥99% (GC), wood | description synthetic, ≥99% (GC) | description analytical standard |
| assay ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC) | assay ≥99% (GC) | assay ≥99% (GC) | assay ≥95.0% (HPLC) |
| solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility water: soluble 10 g/L at 20 °C | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form solid | form powder | form powder | form - |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - |
| color white | color white to off-white | color white to off-white | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Mannose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?