Przejdź do
63580
D-(+)-Mannose
suitable for microbiology, ≥99%
Synonim(y):
D-Mannopyranose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
330,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
980,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-392-4
Beilstein/REAXYS Number:
1564373
MDL number:
eCl@ss:
32160703
330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%, ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +13.8±0.5°, 24 hr, c = 10% in H2O
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.2% loss on drying, 20 °C (HV)
mp
133-140 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
microbiology
SMILES string
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-QTVWNMPRSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M2069M857492683
description
suitable for microbiology, ≥99%
description
≥99% (GC), wood
description
synthetic, ≥99% (GC)
description
analytical standard
assay
≥99%, ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥95.0% (HPLC)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: soluble 10 g/L at 20 °C
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
mp
133-140 °C (lit.)
mp
133-140 °C (lit.)
mp
133-140 °C (lit.)
mp
133-140 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Mannose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)