Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 x 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HSCH2CH2SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.20
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1098878
1630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócquality
ampule
Quality Segment
concentration
3.0 M±0.1 M in H2O (T)
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
density
1.25 g/mL at 20 °C
SMILES string
OS(=O)(=O)CCS
InChI
1S/C2H6O3S2/c3-7(4,5)2-1-6/h6H,1-2H2,(H,3,4,5)
InChI key
ZNEWHQLOPFWXOF-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ampule, 3.0 M±0.1 M in H2O (T) | description ≥99.0% | description EMPROVE® EVOLVE |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 400 |
| density 1.25 g/mL at 20 °C | density 1.114 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.114 g/mL at 25 °C (lit.) |
| quality ampule | quality - | quality - |
| concentration 3.0 M±0.1 M in H2O (T) | concentration 14.3 M (pure liquid) | concentration 14.3 M (pure liquid), 99.0-101.0 % (w/w) |
| technique(s) targeted protein degradation: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?