Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 886,00 zł |
Informacje o tej pozycji
vapor pressure
0.04 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
liquid
autoignition temp.
662 °F
refractive index
n20/D 1.492 (lit.), n20/D 1.493
bp
110-111 °C/15 mmHg (lit.)
mp
15-18 °C (lit.)
density
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
absorption
cut-off at 270 nm
SMILES string
OC(=O)CCS
InChI
1S/C3H6O2S/c4-3(5)1-2-6/h6H,1-2H2,(H,4,5)
InChI key
DKIDEFUBRARXTE-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥99.0% (HPLC) | description ≥99% |
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid |
| density 1.218 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.218 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp 15-18 °C (lit.) | mp 15-18 °C (lit.) |
| bp 110-111 °C/15 mmHg (lit.) | bp 110-111 °C/15 mmHg (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Mercaptopropionic acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
200.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93.4 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?