Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3940,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
fluorescence
λex 384 nm; λem 472 nm in acetonitrile (after derivatization with hexylamine)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC1(OC=C(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H14O3/c1-19-17(14-10-6-3-7-11-14)16(18)15(12-20-17)13-8-4-2-5-9-13/h2-12H,1H3
InChI key
BLWINLJDTOJSRU-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC) | description natural, ≥98%, FG | description natural, ≥98%, FG | description ≥99.0% (GC) |
| suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability - | suitability - |
| fluorescence λex 384 nm; λem 472 nm in acetonitrile (after derivatization with hexylamine) | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence - |
| form solid | form - | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 400, 300 | Quality Level 100 |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% | assay ≥98% | assay ≥99.0% (GC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?