Przejdź do
67138
β-(1→3)-D-Glucanase from Helix pomatia
≥0.2 U/mg
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
643,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-927-3
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
≥0.2 U/mg
Biological source:
Helix pomatia
643,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Helix pomatia
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥0.2 U/mg
storage temp.
−20°C
Application
β-(1→3)-D-Glucanase from Helix pomatia is used to digest β -1,3-glucan, which is a major component of cell walls. β-(1→3)-D-Glucanase from Helix pomatia has been used fto digest the cell walls of C. albicans .
Biochem/physiol Actions
Deletion of the C.albicans histidine kinase gene (CHK1) improves recognition by phagocytes through an increased exposure of cell wall b-1,3-glucans, which are readily digested by β-(1→3)-D-Glucanases .
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
One unit corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol of glucose from laminarin (Cat. No. 61340) per minute at pH 5.0 and 37 °C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M9400G0762G7017
description
≥0.2 U/mg
description
5-30 units/mL, ammonium sulfate suspension, crude extract
description
Type H-3AF, aqueous solution, ≥60,000 units/mL
description
Type HP-2, aqueous solution, ≥100,000 units/mL
specific activity
≥0.2 U/mg
specific activity
-
specific activity
≥60,000 units/mL
specific activity
≥100,000 units/mL
biological source
Helix pomatia
biological source
-
biological source
Helix pomatia
biological source
Helix pomatia
form
powder
form
ammonium sulfate suspension
form
aqueous solution
form
aqueous solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Hello Is this enzyme endo or exo?
    1 answer
    1. This product is an endoglycosidase which hydrolyzes internal (1→3)-β-D-glucosidic linkages in (1→3)-β-D-glucans.
      Helpful?
  2. Quel est le numéro d'accession UniProt de l'enzyme, et quelles sont les publications relatives à sa caractérisation ?
    1 answer
    1. For this product, a UniProt number is not provided. An EC number, 3.2.1.39, is available along with access to BRENDA, an enzyme database for comprehensive enzyme information.