Przejdź do
67869
4-Methylmorpholine
BioXtra, suitable for protein sequencing, ≥99.5% (GC)
Synonim(y):
NMM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
279,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
849,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.15
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-640-0
Beilstein/REAXYS Number:
102719
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Technique(s):
protein sequencing: suitable
Bp:
115-116 °C/750 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
18 mmHg ( 20 °C)
279,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
18 mmHg ( 20 °C)
product line
BioXtra
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
technique(s)
protein sequencing: suitable
impurities
with OPA-reagent reacting impuritites, none detected (fluorimetric)
refractive index
n20/D 1.435
pH
10.6 (20 °C, 50 g/L)
bp
115-116 °C/750 mmHg (lit.)
mp
−66 °C (lit.)
density
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 290 nm
suitability
suitable for protein sequencing
SMILES string
CN1CCOCC1
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H2,1H3
InChI key
SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Effect of morpholine, and 4-methylmorpholine on urethane formation: a computational study: This paper explores the role of 4-methylmorpholine in urethane synthesis, highlighting its utility in enhancing reaction efficiencies within computational models (Waleed et al., 2023).
  • Design, Synthesis, Characterization, and In Vitro Evaluation of a New Cross-Linked Hyaluronic Acid for Pharmaceutical and Cosmetic Applications: Incorporates 4-methylmorpholine in the design and synthesis of new hyaluronic acid formulations, underscoring its role in developing innovative pharmaceutical and cosmetic products (Sciabica et al., 2021).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M5655740770467870
description
BioXtra, suitable for protein sequencing, ≥99.5% (GC)
description
ReagentPlus®, 99%
description
purified by redistillation, ≥99.5%
description
purum, ≥98.0% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
99%
assay
≥99.5%
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
protein sequencing: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
impurities
with OPA-reagent reacting impuritites, none detected (fluorimetric)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
refractive index
n20/D 1.435
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
refractive index
n20/D 1.435
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methylmorpholine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup - DIN 51755 Part 1
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C - closed cup - DIN 51755 Part 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)