Przejdź do
68338
Hexylene glycol
BioUltra, ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
(±)-2-Methyl-2,4-pentanediol, MPD
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH2C(CH3)2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-489-0
Beilstein/REAXYS Number:
1098298
MDL number:
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
0.02 mmHg ( 20 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid (or viscous liquid)
expl. lim.
7.4 %
impurities
insoluble matter, passes filter test
refractive index
n20/D 1.427 (lit.), n20/D 1.428
pH
6-8 (25 °C, 1 M in H2O)
bp
197 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
1 M in H2O
SMILES string
CC(O)CC(C)(C)O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.01, λ: 280 nm Amax: 0.01
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
InChI key
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Used in the crystallisation of proteins
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexylene glycol
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
107-41-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)