Przejdź do
68617
10-Methyl-9-(phenoxycarbonyl)acridinium fluorosulfonate
≥90% (HPLC)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H16FNO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
413.42
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]S(F)(=O)=O.C[n+]1c2ccccc2c(C(=O)Oc3ccccc3)c4ccccc14
InChI
1S/C21H16NO2.FHO3S/c1-22-18-13-7-5-11-16(18)20(17-12-6-8-14-19(17)22)21(23)24-15-9-3-2-4-10-15;1-5(2,3)4/h2-14H,1H3;(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
DMGQABMILTYHNY-UHFFFAOYSA-M
Application
10-Methyl-9-(phenoxycarbonyl)acridinium fluorosulfonate has been used in the chemiluminescence reaction for the quantification of hydrogen peroxide.
Biochem/physiol Actions
10-methyl-9-(phenoxycarbonyl) acridinium fluorosulfonate (PMAC) has the ability to produce chemiluminescence under neutral conditions.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Acridinium ester for chemiluminescent immunoassay
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)