Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6570,00 zł
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
97.5-102.5%
form
powder
mol wt
286.65 g/mol
concentration
90-100 % (w/w) (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
technique(s)
electrophoresis: suitable
color
white
mp
175-177 °C
solubility
H2O: soluble
density
1.041 g/cm3 at 25 °C
suitability
SDS-PAGE tested
SMILES string
Cl[H].OC(=O)CCP(CCC(O)=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C9H15O6P.ClH/c10-7(11)1-4-16(5-2-8(12)13)6-3-9(14)15;/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);1H
InChI key
PBVAJRFEEOIAGW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioUltra, suitable for electrophoresis, SDS-PAGE tested | description powder | description 0.5 M, pH 7.0(aqueous solution; pH was adjusted with ammonium hydroxide) | description BioUltra, ≥98% (NMR) |
| assay 97.5-102.5% | assay - | assay - | assay ≥98% (NMR) |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| solubility H2O: soluble | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility - | solubility H2O: 1 M, clear, colorless (no residue) |
| form powder | form powder | form - | form crystals |
| mp 175-177 °C | mp 175-177 °C | mp - | mp - |
| density 1.041 g/cm3 at 25 °C | density 1.041 g/cm3 at 25 °C | density 1.041 g/mL at 25 °C | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?