Przejdź do
70485
Naphthol AS-E phosphate
suitable for histology
Synonim(y):
KG-501
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
426,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H13ClNO5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
377.72
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
EC Number:
242-106-1
Beilstein/REAXYS Number:
6664478
MDL number:
426,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥80% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
application(s)
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OP(O)(=O)Oc1cc2ccccc2cc1C(=O)Nc3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C17H13ClNO5P/c18-13-5-7-14(8-6-13)19-17(20)15-9-11-3-1-2-4-12(11)10-16(15)24-25(21,22)23/h1-10H,(H,19,20)(H2,21,22,23)
InChI key
RQAQWBFHPMSXKR-UHFFFAOYSA-N
Application
Naphthol AS-E phosphate has been used as a cAMP-response element-binding protein (CREB) inhibitor to dissolve in dimethyl sulfoxide (DMSO) as a stock solution in the study to test the hypothesis that oncostatin M (OSM) may confer neuronal resistance against 3-nitropropionic acid (3-NP).
Biochem/physiol Actions
Naphthol AS-E phosphate/KG501, a small-molecule antagonist has the ability to prevent cAMP-response element-binding protein (CREB) pathway. It can also interfere with the interaction of Myb-KIX in vitro and block the actions of Myb in vivo.
Other Notes
Histochemical substrate for alkaline phosphatases,KG-501 blocks cAMP-induction of CREB (cAMP Response Element Binding Protein)-dependent target gene transcription (Ki 10 microM)) through interference in the binding between the KID domain of CREB and KIX domain of CBP (CREB Binding Protein), classic activator-coactivator interaction.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABS2121
description
suitable for histology
description
from rabbit
assay
≥80% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
application(s)
histology
application(s)
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)