Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 262,00 zł |
100 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 784,00 zł |
Informacje o tej pozycji
form
powder
Quality Segment
solubility
methanol: water (1:1): 0.5 g/10 mL, clear
εmax
≥275 at 423-433 nm in water, ≥≥ 250 at 387-397 nm in water
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]c1c(cc([N+]([O-])=O)c2ccc(cc12)S([O-])(=O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H6N2O8S.2Na/c13-10-7-3-5(21(18,19)20)1-2-6(7)8(11(14)15)4-9(10)12(16)17;;/h1-4,13H,(H,18,19,20);;/q;2*+1/p-2
InChI key
CTIQLGJVGNGFEW-UHFFFAOYSA-L
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for microscopy | description analytical standard | description Dye content 70 % | description analytical standard |
| suitability suitable for microscopy | suitability - | suitability - | suitability - |
| solubility methanol: water (1:1): 0.5 g/10 mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| form powder | form - | form solid | form - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) cleaning products | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) cleaning products |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Naphthol Yellow S
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?