Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 161,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 363,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
161,00 zł
grade
reagent grade
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (T)
form
crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test
loss
≤0.1% loss on drying, 105 °C, 4 h
pH
~10.0 (25 °C, 1 M in H2O)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 276 nm in H2O at 1 M
SMILES string
[Na]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
InChI key
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Application
- in flow cytometry buffer
- in bromodeoxyuridine (BrdU) labeling of synchronized hydroxyurea (HU)-arrested cells
- to immobilize worms
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioUltra, ≥99.5% (T) | description ReagentPlus®, ≥99.5% | description ReagentPlus®, ≥99.5% | description purum p.a., ≥99.0% (T) |
| form crystals | form powder | form powder | form crystals |
| solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility soluble 65 g/L at 20 °C (completely) | solubility soluble 65 g/L at 20 °C (completely) | solubility H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless |
| assay ≥99.5% (T) | assay ≥99.5% | assay ≥99.5% | assay ≥99.0% (T) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade reagent grade | grade - | grade - | grade purum p.a. |
| cation traces K: ≤100 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces K: ≤100 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg |
| form crystals | form powder | form powder | form crystals |
| solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility soluble 65 g/L at 20 °C (completely) | solubility soluble 65 g/L at 20 °C (completely) | solubility H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless |
| assay ≥99.5% (T) | assay ≥99.5% | assay ≥99.5% | assay ≥99.0% (T) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade reagent grade | grade - | grade - | grade purum p.a. |
| cation traces K: ≤100 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces K: ≤100 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium azide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Brain
supp_hazards
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
안녕하세요. 쥐의 marcrophage인 raw 264.7 cell에 metabolism을 억제하는 용도로 treat 하기 위해서 sodium azide를 구매하려고 합니다. sodium azide의 종류가 많던데 위의 실험을 위해서 어떤 제품을 구매하면 될까요?
1 answer-
Product 71289-5G should be suitable for the treatment of cells in mice.