Przejdź do
71578
Poly(ethylene glycol) methyl ether
BioUltra, 500
Synonim(y):
Polyethylene glycol, Methoxy poly(ethylene glycol), Polyethylene glycol monomethyl ether, mPEG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
704,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(OCH2CH2)nOH
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
eCl@ss:
32150312
704,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.05 mmHg ( 20 °C)
description
non-ionic
product line
BioUltra
form
paste, viscous liquid (clear)
mol wt
470-530
impurities
insoluble matters, passes filter test, ≤0.005% peroxides (as H2O2)
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
20 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL at 25 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.06, λ: 280 nm Amax: 0.03
functional group
hydroxyl
SMILES string
O(CCO)C
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
732613202509202487
description
BioUltra, 500
description
average Mn 20,000
description
average Mn ~2,000
description
average Mn 550
form
paste, viscous liquid (clear)
form
powder or crystals
form
flakes (or pellets)
form
semisolid
functional group
hydroxyl
functional group
-
functional group
hydroxyl
functional group
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
470-530
mol wt
average Mn 20,000
mol wt
average Mn ~2,000
mol wt
average Mn 550
impurities
insoluble matters, passes filter test, ≤0.005% peroxides (as H2O2)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
mp
20 °C (lit.)
mp
64-69 °C
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethylene glycol) methyl ether
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
359.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
182 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. what is the polydispersity of this mPEG?
    1 answer
    1. The polydispersity of this product is tested on a lot-to-lot basis and is listed on the Certificate of Analysis. For example, for lot number BCCH2568, the polydispersity is 1.32 as per the Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/71578-BULK-FBCCH2568.pdf
      Helpful?
  2. Is your product 71578 PEG MME 500 ?
    1 answer
    1. Yes, this product is a PEG MME (poly(ethylene glycol) methyl ether) with a molecular weight of 500 (specified to be 470-530).