Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 415,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
415,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (T)
form
coarse powder, fine crystals, powder
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected, ≤0.001% total nitrogen (N)
loss
≤0.1% loss on drying, 110 °C
pH
8.8-9.4 (25 °C, 0.5 M in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.2 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤10 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.025, λ: 280 nm Amax: ≤0.020
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (T) | description BioXtra, ≥99.0% | description puriss. p.a., ACS reagent, anhydrous, ≥99.0% (T) | description ACS Reagent Grade. Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Monobasic in the preparation of biological buffers. |
| grade Molecular Biology | grade - | grade puriss. p.a., ACS reagent | grade ACS reagent |
| assay ≥99.5% (T) | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% (T) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| product line BioUltra | product line BioXtra | product line - | product line - |
| form powder, fine crystals, coarse powder | form powder or crystals | form powder (or crystals) | form solid |
| solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - | solubility water: soluble |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium phosphate dibasic
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?