Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 474,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 862,00 zł |
Informacje o tej pozycji
474,00 zł
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
8.8-9.4 (25 °C, 0.1 M in H2O)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, fluoride (F-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.01, λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
application(s)
histology
InChI
1S/2Na.H3O4P.12H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;;;/p-2
InChI key
DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description BioXtra, ≥99.0% (T) | description meets analytical specification of Ph. Eur., BP, E339, 98.5-102.5% (T) | description tested according to Ph. Eur. |
| assay ≥99.0% (T) | assay 98.5-102.5% (T) | assay 98.5-102.5% |
| product line BioXtra | product line - | product line - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form crystals | form crystals | form crystalline |
| application(s) histology | application(s) - | application(s) - |
| pH 8.8-9.4 (25 °C, 0.1 M in H2O) | pH 8.4-9.6 (20 °C, 1%) | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium phosphate dibasic dodecahydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?