Przejdź do
71687
Sodium hydroxide
BioUltra, suitable for luminescence, ≥98.0% (T), pellets
Synonim(y):
Caustic Lye, Caustic Soda, Soda Lye, Sodium Hydrate, Caustic soda
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
196,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
637,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
40.00
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352316
EC Number:
215-185-5
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
Concentration:
80-100 % (w/w) (sodium hydroxide)
Form:
pellets
196,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<18 mmHg ( 20 °C), 3 mmHg ( 37 °C)
product line
BioUltra
assay
≥98.0% (T)
form
pellets
mol wt
40.00 g/mol
concentration
80-100 % (w/w) (sodium hydroxide)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.0003% total nitrogen (N), ≤0.0005% silicon dioxide (SiO2), ≤1.0% sodium carbonate (Na2CO3)
color
clear colorless
pH
>14 (20 °C, 100 g/L)
bp
1,390 °C/1,013 hPa
mp
318 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
density
2.13 g/cm3
anion traces
chloride (Cl-): ≤70 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
SMILES string
[OH-].[Na+]
cation traces
Ag: ≤5 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Hg: ≤0.1 mg/kg, K: ≤500 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.015, λ: 280 nm Amax: 0.01
suitability
in accordance for luminescence, suitable for luminescence
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium Hydroxide, also known as caustic soda or lye, is a white crystalline odorless solid which is corrosive and absorbs moisture from the air. When dissolved in water, Sodium Hydroxide generates heat to ignite combustible materials. In the form of pellets, Sodium Hydroxide, when dissolved, forms a colorless liquid, denser than water.
Application
Sodium Hydroxide is generally used in the solid or 50% solution form. It is suitable for use at various stages of soaps, paper, rayon, and petroleum product manufacturing. It is also used in carbohydrate research using FTIR analysis. Sodium Hydroxide is used as a pre-treatment reagent to study enzymatic hydrolysis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
367176901915
description
BioUltra, suitable for luminescence, ≥98.0% (T), pellets
description
beads, 16-60 mesh, reagent grade, 97%
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, reagent grade, ≥98%, pellets
concentration
80-100 % (w/w) (sodium hydroxide)
concentration
-
concentration
-
assay
≥98.0% (T)
assay
97%
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
form
pellets
form
beads
form
pellets
pH
>14 (20 °C, 100 g/L)
pH
-
pH
14 (20 °C, 50 g/L)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium hydroxide
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)